2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H32523.03 H32523.06 H32523.14
H32523.03EA 45.7 EUR InStock
H32523.03 H32523.06 H32523.14
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan 96%
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 96% CAS No.: 87100-28-5 Molecular Formula: C13H19BO2 Formula Weight: 218.1 Boiling Point: 65°/0.15mm MDL No.: MFCD05663841
Formel: C₁₃H₁₉BO₂
Siedepunkt: 65 °C (0,15 mmHg)
Dichte: 0,98
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663841
CAS-Nummer: 87100-28-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge