2-Ethoxyacetyl chloride 97% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Magnesiumoxid 0,3%
H34443.06 H34443.14 H34443.22
H34443.06EA 70.4 EUR InStock
H34443.06 H34443.14 H34443.22
2-Ethoxyacetyl chloride 97% stabilisiert
2-Ethoxyacetyl chloride
Stab. with 0.3% Magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 14077-58-8 Molecular Formula: C4H7ClO2 Formula Weight: 122.55 UN No.: UN2920 MDL No.: MFCD11170566
Formel: C₄H₇ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11170566
CAS-Nummer: 14077-58-8
EINECS: 237-930-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge