Platin 10% auf Aktivkohle-Paste Type 128M
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H36044.06 H36044.14 H36044.22
H36044.06EA 210 EUR InStock
H36044.06 H36044.14 H36044.22
Platin 10% auf Aktivkohle-Paste Type 128M
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Melting Pt: 1769
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2 III
Merck Index: 12,07689
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge