2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H50089.03 H50089.06
H50089.03EA 105 EUR InStock
H50089.03 H50089.06
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde 98%
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 885278-10-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD06804560
Formel: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804560
CAS-Nummer: 885278-10-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge