Thiopicolinamide ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H51710.06 H51710.14
H51710.06EA 36.8 EUR InStock
H51710.06 H51710.14
Thiopicolinamide ≥97%
Thiopicolinamide
Purity: 97+% CAS No.: 5346-38-3 Molecular Formula: C6H6N2S Formula Weight: 138.19 Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00087576
Formel: C₆H₆N₂S
Melting Pt: 120…125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087576
CAS-Nummer: 5346-38-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge