Fmoc-L-Pentafluorphenylalanin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H52059.03 H52059.06
H52059.03EA 124 EUR InStock
H52059.03 H52059.06
Fmoc-L-Pentafluorphenylalanin 95%
Fmoc-L-Pentafluorphenylalanin
Purity: 95% CAS No.: 205526-32-5 Molecular Formula: C24H16F5NO4 Formula Weight: 477.39 MDL No.: MFCD00270612
Formel: C₂₄H₁₆F₅NO₄
MW: 477.39 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270612
CAS-Nummer: 205526-32-5
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge