2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H54266.03 H54266.06
H54266.03EA 123 EUR InStock
H54266.03 H54266.06
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one 97%
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one
Purity: 97% CAS No.: 3158-91-6 Molecular Formula: C13H8ClNO2 Formula Weight: 245.66 MDL No.: MFCD06658244
Formel: C₁₃H₈ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658244
CAS-Nummer: 3158-91-6
EINECS: 221-602-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge