Neodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -200 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
unter Argon abgefüllt
45914.14 45914.06
45914.14EA 593 EUR InStock
45914.14 45914.06
Neodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -200 mesh
Neodymium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-00-8 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey to silver Odour: Odourless UN No.: 1383 MDL No.: MFCD00011130
Formel: Nd
Siedepunkt: 2474 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1014,85 °C
Dichte: 6,46 g/cm³ (1240 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011130
CAS-Nummer: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN: 1383
ADR: 4.2,I
Merck Index: 12,06538
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge