1-(Triphenylmethyl)-L-histidine 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H62779.03 H62779.06
H62779.03EA 58 EUR InStock
H62779.03 H62779.06
1-(Triphenylmethyl)-L-histidine 98%
1-(Triphenylmethyl)-L-histidine
Purity: 98% CAS No.: 35146-32-8 Molecular Formula: C25H23N3O2 Formula Weight: 397.47 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 210° dec Beilstein Reference: 767244 MDL No.: MFCD00153444
Formel: C₂₅H₂₃N₃O₂
Melting Pt: 210 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD00153444
CAS-Nummer: 35146-32-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge