4-Aminocarbethoxypiperidine 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H63095.03 H63095.06
H63095.03EA 85.1 EUR InStock
H63095.03 H63095.06
4-Aminocarbethoxypiperidine 97%
4-Aminocarbethoxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 64951-36-6 Molecular Formula: C8H16N2O2 Formula Weight: 172.22 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03844679
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844679
CAS-Nummer: 64951-36-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge