h-d-Tyr-otbu 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H63274.03 H63274.06
H63274.03EA 36.2 EUR InStock
H63274.03 H63274.06
h-d-Tyr-otbu 98%
h-d-Tyr-otbu
Purity: 98% CAS No.: 87553-74-0 Molecular Formula: C13H19NO3 Formula Weight: 237.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00191035
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
MDL Number: MFCD00191035
CAS-Nummer: 87553-74-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge