1-Benzylindole 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H63414.03 H63414.06
H63414.03EA 92.4 EUR InStock
H63414.03 H63414.06
1-Benzylindole 97%
1-Benzylindole
Purity: 97% CAS No.: 3377-71-7 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.27 Physical Form: Solid Appearance: Off-white to yellow Beilstein Reference: 148884 MDL No.: MFCD00015884
Formel: C₁₅H₁₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015884
CAS-Nummer: 3377-71-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge