Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H63716.03 H63716.06 H63716.14
H63716.03EA 34.7 EUR InStock
H63716.03 H63716.06 H63716.14
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride 98%
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 1791-13-5 Molecular Formula: C12H23NO4.HCl Formula Weight: 281.78 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 5652807 MDL No.: MFCD00034851
Formel: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 281.78 g/mol
MDL Number: MFCD00034851
CAS-Nummer: 1791-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge