4-Bromophthalimide ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H64136.06 H64136.14
H64136.06EA 60.7 EUR InStock
H64136.06 H64136.14
4-Bromophthalimide ≥97%
4-Bromophthalimide
Purity: 97+% CAS No.: 6941-75-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 131235 MDL No.: MFCD00466049
Formel: C₈H₄BrNO₂
MW: 226.03 g/mol
Melting Pt: 230…235 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466049
CAS-Nummer: 6941-75-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge