1-Pyrenboronsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H64211.03 H64211.06
H64211.03EA 56.6 EUR InStock
H64211.03 H64211.06
1-Pyrenboronsäure 95%
1-Pyreneboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 164461-18-1 Molecular Formula: C16H11BO2 Formula Weight: 246.07 Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 247-251° lit. Beilstein Reference: 7134073 MDL No.: MFCD04974062
Formel: C₁₆H₁₁BO₂
Melting Pt: 247…251 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974062
CAS-Nummer: 164461-18-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge