1-Cyclopentylethanone 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H64744.03 H64744.06
H64744.03EA 91.2 EUR InStock
H64744.03 H64744.06
1-Cyclopentylethanone 98%
1-Cyclopentylethanone
Purity: 98% CAS No.: 6004-60-0 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Physical Form: Liquid Density: 0.913 Refractive Index: 1.4435 Appearance: Colourless Boiling Point: 151-156° Beilstein Reference: 1853483 MDL No.: MFCD00060799
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112.172 g/mol
Siedepunkt: 151…156 °C
Dichte: 0.913
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060799
CAS-Nummer: 6004-60-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..