Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethylpropionamid 98+%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

H64850.14 H64850.22
H64850.14EA 96 EUR InStock
H64850.14 H64850.22
N,N-Dimethylpropionamid 98+%
N,N-Dimethylpropionamid
Purity: 98+% CAS No.: 758-96-3 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 62°(144°F) Physical Form: Liquid Density: 0.920 Refractive Index: 1.4400 Appearance: Colourless Melting Point: -45° lit. Boiling Point: 174-175° lit. Beilstein Reference: 1740719 MDL No.: MFCD00009301


Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 174…175 °C (Lit.)
Melting Pt: –45 °C (Lit.)
Dichte: 0.920
Flash-Pt: 62 °C (144 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009301
CAS-Nummer: 758-96-3
EINECS: 212-064-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..