TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
J62662.K3 J62662.K7
J62662.K3EA 104 EUR InStock
J62662.K3 J62662.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge