Sodium glutamate
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
J63424.09 J63424.14
J63424.09EA 43 EUR InStock
J63424.09 J63424.14
Sodium glutamate
Sodium glutamate
CAS No.: 142-47-2 Molecular Formula: C5H8NNaO4 Formula Weight: 169.11 Physical Form: Powder Appearance: White to off white MDL No.: MFCD00013074
Formel: C₅H₈NNaO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013074
CAS-Nummer: 142-47-2
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 14,6254
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge