Ringer-Lösung (Viertelstärke) Standard, ungepuffert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
J67524.AP J67524.K2
J67524.APEA 97.3 EUR InStock
J67524.AP J67524.K2
Ringer-Lösung (Viertelstärke) Standard, ungepuffert
Ringer-Lösung (Viertelstärke)
Contains 147 mM sodium chloride, 4 mM potassium chloride, and 3 mM calcium chloride in endotoxin free water and sterile filtered through 0.22 micron filter.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge