Phencyclone 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L00108.03 L00108.06
L00108.03EA 54.7 EUR InStock
L00108.03 L00108.06
Phencyclone 97%
Phencyclone
Purity: 97% CAS No.: 5660-91-3 Molecular Formula: C29H18O Formula Weight: 382.46 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 2061817 MDL No.: MFCD00051451
Formel: C₂₉H₁₈O
Melting Pt: 245…249 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051451
CAS-Nummer: 5660-91-3
EINECS: 227-112-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge