2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L00785.06 L00785.14
L00785.06EA 119 EUR InStock
L00785.06 L00785.14
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 98%
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Purity: 98% CAS No.: 354-28-9 Molecular Formula: ClCF2CONH2 Formula Weight: 129.49 Melting Point: 79-84° Beilstein Reference: 1753808 MDL No.: MFCD00039775
Formel: ClCF₂CONH₂
Melting Pt: 79…84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039775
CAS-Nummer: 354-28-9
EINECS: 206-555-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge