2-Carboxycinnamic acid überwiegend trans 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L01467.06 L01467.14
L01467.06EA 30.6 EUR InStock
L01467.06 L01467.14
2-Carboxycinnamic acid überwiegend trans 97%
2-Carboxycinnamic acid
Purity: 97% CAS No.: 612-40-8 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: 195-205° Beilstein Reference: 1870294 MDL No.: MFCD00004380
Formel: C₁₀H₈O₄
Melting Pt: 195…205 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004380
CAS-Nummer: 612-40-8
EINECS: 210-308-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge