Dicyclopropylmethanol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L01816.03 L01816.06
L01816.03EA 44.9 EUR InStock
L01816.03 L01816.06
Dicyclopropylmethanol 97%
Dicyclopropylmethanol
Purity: 97% CAS No.: 14300-33-5 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 99-100°/12mm Beilstein Reference: 2203215 MDL No.: MFCD00019249
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 99…100 °C (12 mmHg)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019249
CAS-Nummer: 14300-33-5
EINECS: 238-236-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge