Dicyclopentadiene diepoxide 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L02940.06 L02940.14
L02940.06EA 52.2 EUR InStock
L02940.06 L02940.14
Dicyclopentadiene diepoxide 98%
Dicyclopentadiene diepoxide
Purity: 99% CAS No.: 81-21-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Odour: Odourless Melting Point: 185-189° Boiling Point: 120°/10mm subl. Beilstein Reference: 112743 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00077209
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.20 g/mol
Siedepunkt: 326 °C
Melting Pt: 185…189 °C
Dichte: 1.331
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077209
CAS-Nummer: 81-21-0
EINECS: 201-334-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge