1-Cyclopentylethanol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L03446.04 L03446.09
L03446.04EA 81.2 EUR InStock
L03446.04 L03446.09
1-Cyclopentylethanol 97%
1-Cyclopentylethanol
Purity: 97% CAS No.: 52829-98-8 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 68°/8mm Beilstein Reference: 2069851 MDL No.: MFCD00013743
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 68 °C (8 mmHg)
Dichte: 0,911
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013743
CAS-Nummer: 52829-98-8
EINECS: 258-208-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge