N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L03569.03 L03569.06
L03569.03EA 29.1 EUR InStock
L03569.03 L03569.06
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 25100-12-3 Molecular Formula: C6H13NO.HCl Formula Weight: 151.64 Melting Point: ca 166° dec. Beilstein Reference: 3672798 MDL No.: MFCD00012565
Formel: C₆H₁₃NO·HCl
Melting Pt: ∼ 166 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012565
CAS-Nummer: 25100-12-3
EINECS: 246-612-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge