Trimethylsilylmethanol 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L04251.03 L04251.06
L04251.03EA 36.6 EUR InStock
L04251.03 L04251.06
Trimethylsilylmethanol 95%
Trimethylsilylmethanol
Purity: 98+% CAS No.: 3219-63-4 Molecular Formula: (CH3)3SiCH2OH Formula Weight: 104.23 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4190 Boiling Point: 121-122° Beilstein Reference: 1731486 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00004596
Formel: C₄H₁₂OSi
MW: 104.22 g/mol
Siedepunkt: 121…122 °C
Dichte: 0.827
Flash-Pt: 31 °C (87 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004596
CAS-Nummer: 3219-63-4
EINECS: 221-746-5
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge