9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L05156.03 L05156.06
L05156.03EA 30.1 EUR InStock
L05156.03 L05156.06
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
9-Aminofluorene hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 5978-75-6 Molecular Formula: C13H11N.HCl Formula Weight: 217.70 Melting Point: ca 225° Beilstein Reference: 3915368 MDL No.: MFCD00012536
Formel: C₁₃H₁₁N
MW: 217.70 g/mol
Melting Pt: ∼ 225 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012536
CAS-Nummer: 5978-75-6
EINECS: 227-778-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge