α-Cyclohexylphenylacetonitrile 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L05350.09 L05350.18
L05350.09EA 21.2 EUR InStock
L05350.09 L05350.18
α-Cyclohexylphenylacetonitrile 98%
alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3893-23-0 Molecular Formula: C14H17N Formula Weight: 199.30 Melting Point: 52-56° Boiling Point: 137-140°/3mm Beilstein Reference: 2051115 UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00019362
Formel: C₁₄H₁₇N
MW: 199.30 g/mol
Siedepunkt: 137…140 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 52…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019362
CAS-Nummer: 3893-23-0
EINECS: 223-442-8
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge