Methyl hydrogen azelate 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L08116.06 L08116.14
L08116.06EA 71 EUR InStock
L08116.06 L08116.14
Methyl hydrogen azelate 96%
Methyl hydrogen azelate
Purity: 96% CAS No.: 2104-19-0 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4470 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 146-147°/1mm Beilstein Reference: 1775786 MDL No.: MFCD00004431
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Siedepunkt: 146…147 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 22…24 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004431
CAS-Nummer: 2104-19-0
EINECS: 218-275-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge