2-Propylpentanoylchlorid 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L08852.06 L08852.14
L08852.06EA 67.3 EUR InStock
L08852.06 L08852.14
2-Propylpentanoylchlorid 98%
2-Propylvaleryl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2936-08-5 Molecular Formula: C8H15ClO Formula Weight: 162.66 Boiling Point: 68-70°/10mm Beilstein Reference: 1098856 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00051446
Formel: C₈H₁₅ClO
Siedepunkt: 68…70 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,950
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051446
CAS-Nummer: 2936-08-5
EINECS: 220-914-5
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge