N-Methyltrimethylacetamide 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L08916.06 L08916.14
L08916.06EA 69.7 EUR InStock
L08916.06 L08916.14
N-Methyltrimethylacetamide 96%
N-Methyltrimethylacetamide
Purity: 96% CAS No.: 6830-83-7 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Melting Point: 89-93° Boiling Point: 105-110°/15mm Beilstein Reference: 1744142 MDL No.: MFCD00043643
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 105…110 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 89…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043643
CAS-Nummer: 6830-83-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge