Benzylmethacrylat 98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
L10840.18 L10840.30 L10840.0B
L10840.18EA 27.3 EUR InStock
L10840.18 L10840.30 L10840.0B
Benzylmethacrylat 98% stabilisiert
Benzyl methacrylate
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2495-37-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 2045924 MDL No.: MFCD00053684
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Siedepunkt: 231…233 °C
Dichte: 1,040
Flash-Pt: 107 °C (225 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053684
CAS-Nummer: 2495-37-6
EINECS: 219-674-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge