4-Vinylphenol -Lösung ≥10% in Propylenglykol
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L10902.03 L10902.06
L10902.03EA 44.4 EUR InStock
L10902.03 L10902.06
4-Vinylphenol -Lösung ≥10% in Propylenglykol
4-Vinylphenol
CAS No.: 2628-17-3 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4470 Beilstein Reference: 506844 MDL No.: MFCD00017593
Formel: C₈H₈O
MW: 120.151 g/mol
Dichte: 1.04
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00017593
CAS-Nummer: 2628-17-3
EINECS: 220-103-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge