6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11168.03 L11168.06
L11168.03EA 63.9 EUR InStock
L11168.03 L11168.06
6-Aminocoumarin hydrochloride 97%
6-Aminocoumarin hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 63989-79-7 Molecular Formula: C9H7NO2.HCl Formula Weight: 197.62 Melting Point: 260° dec. Beilstein Reference: 3698955 MDL No.: MFCD00082671
Formel: C₉H₇NO₂·HCl
MW: 197.62 g/mol
Melting Pt: >260 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082671
CAS-Nummer: 63989-79-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge