N-Benzylacrylamide 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L11450.03 L11450.06
L11450.03EA 39.9 EUR InStock
L11450.03 L11450.06
N-Benzylacrylamide 96%
N-Benzylacrylamide
Purity: 96% CAS No.: 13304-62-6 Molecular Formula: CH2=CHCONHCH2C6H5 Formula Weight: 161.21 Melting Point: 59-62° Beilstein Reference: 2690053 MDL No.: MFCD00015333
Formel: CH₂=CHCONHCH₂C₆H₅
Melting Pt: 59…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015333
CAS-Nummer: 13304-62-6
EINECS: 603-701-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge