4-Vinylphenyl-acetat 95% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11601.09 L11601.04
L11601.09EA 61.7 EUR InStock
L11601.09 L11601.04
4-Vinylphenyl-acetat 95% stabilisiert
4-Vinylphenyl-acetat
Purity: 95% CAS No.: 2628-16-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5380 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 1862793 MDL No.: MFCD00075734
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Siedepunkt: 259…260 °C
Melting Pt: 7…8 °C
Dichte: 1,060
Flash-Pt: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075734
CAS-Nummer: 2628-16-2
EINECS: 434-600-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge