Cyclopropylacetonitrile 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L11950.06 L11950.14
L11950.06EA 81.2 EUR InStock
L11950.06 L11950.14
Cyclopropylacetonitrile 97%
Cyclopropylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 6542-60-5 Molecular Formula: C5H7N Formula Weight: 81.12 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4245 Odour: Strong Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 2036964 UN No.: UN3275 MDL No.: MFCD00041523
Formel: C₅H₇N
Siedepunkt: 142…144 °C
Dichte: 0,890
Flash-Pt: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041523
CAS-Nummer: 6542-60-5
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge