Dowex® 50WX4 (H) 200-400 mesh
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L13918.18 L13918.30 L13918.0B
L13918.18EA 52.7 EUR InStock
L13918.18 L13918.30 L13918.0B
Dowex® 50WX4 (H) 200-400 mesh
Dowex® 50WX4 (H)
CAS No.: 11113-61-4 MDL No.: MFCD00132725
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132725
CAS-Nummer: 11113-61-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge