Pyromellitic diimide 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L14372.06 L14372.14
L14372.06EA 40.6 EUR InStock
L14372.06 L14372.14
Pyromellitic diimide 97%
Pyromellitic diimide
Purity: 97% CAS No.: 2550-73-4 Molecular Formula: C10H4N2O4 Formula Weight: 216.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 214780 MDL No.: MFCD00005004
Formel: C₁₀H₄N₂O₄
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005004
CAS-Nummer: 2550-73-4
EINECS: 219-852-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge