Sodium-tert-pentyloxide 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15112.14 L15112.22
L15112.14EA 27.9 EUR InStock
L15112.14 L15112.22
Sodium-tert-pentyloxide 95%
Sodium-tert-pentyloxide
Purity: 95% CAS No.: 14593-46-5 Molecular Formula: C5H11NaO Formula Weight: 110.13 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3983987 UN No.: UN3206 MDL No.: MFCD00064245
Formel: C₅H₁₁NaO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064245
CAS-Nummer: 14593-46-5
EINECS: 238-369-4
ADR: 4.2,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge