Sodium vinylsulphonate ∼25% in wässriger Lösung, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L15356.AE L15356.AP
L15356.AEEA 33.2 EUR InStock
L15356.AE L15356.AP
Sodium vinylsulphonate ∼25% in wässriger Lösung, technische Qualität
Sodium vinylsulphonate
CAS No.: 3039-83-6 Molecular Formula: CH2=CHSO3Na Formula Weight: 130.10 Refractive Index: 1.3770 MDL No.: MFCD00007520
Formel: C₂H₄O₃S
MW: 130.09 g/mol
Dichte: 1.180
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007520
CAS-Nummer: 3039-83-6
EINECS: 221-242-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge