Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (w/w)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15607.AE L15607.AP
L15607.AEEA 42.1 EUR InStock
L15607.AE L15607.AP
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid (∼7,5% P₂O₅) (w/w)
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
CAS No.: 39394-84-8 Molecular Formula: O5P2 Formula Weight: 141.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4350 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00070545
Dichte: 1,515
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070545
CAS-Nummer: 39394-84-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge