Perfluorotriamylamine ≥85%, tech.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L16848.22 L16848.06 L16848.14
L16848.22EA 240 EUR InStock
L16848.22 L16848.06 L16848.14
Perfluorotriamylamine ≥85%, tech.
Perfluorotriamylamine
Purity: 85% CAS No.: 338-84-1 Molecular Formula: [CF3(CF2)4]3N Formula Weight: 821.12 Boiling Point: 210-220° MDL No.: MFCD00042367
Formel: C₁₅F₃₃N
Siedepunkt: 210…220 °C
Dichte: 1,94
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042367
CAS-Nummer: 338-84-1
EINECS: 206-421-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge