Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether ≥98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L16891.03 L16891.06
L16891.03EA 71.9 EUR InStock
L16891.03 L16891.06
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether ≥98%
Fluoromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 28523-86-6 Molecular Formula: (CF3)2CHOCH2F Formula Weight: 200.06 Boiling Point: 58° Beilstein Reference: 2041023 MDL No.: MFCD00153189
Formel: C₄H₃F₇O
Siedepunkt: 58 °C
Dichte: 1,505
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153189
CAS-Nummer: 28523-86-6
Merck Index: 14,8475
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge