Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L17117.14 L17117.22
L17117.14EA 42.6 EUR InStock
L17117.14 L17117.22
Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Hydrogen fluoride pyridine complex
CAS No.: 62778-11-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 50°/1mm Beilstein Reference: 4750151 UN No.: UN1790 MDL No.: MFCD00012436
Formel: C₅H₅N·(HF)x
Siedepunkt: 50 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,100
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012436
CAS-Nummer: 62778-11-4
UN: 1790
ADR: 8,I
Merck Index: 14,6821
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge