Methyl-7-phenylheptanoate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L17905.06 L17905.03
L17905.06EA 290 EUR InStock
L17905.06 L17905.03
Methyl-7-phenylheptanoate 98%
Methyl-7-phenylheptanoate
Purity: 98% CAS No.: 101689-18-3 Molecular Formula: C6H5(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 220.31 Refractive Index: 1.4946 Boiling Point: ca 155°/1.5mm Beilstein Reference: 2694776 MDL No.: MFCD02093971
Formel: C₆H₅(CH₂)₆CO₂CH₃
Siedepunkt: ∼155 °C (1,5 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093971
CAS-Nummer: 101689-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge