N-Methyl-N-octylamine ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L18639.14 L18639.06
L18639.14EA 179 EUR InStock
L18639.14 L18639.06
N-Methyl-N-octylamine ≥98%
N-Methyl-N-octylamine
Purity: 98% CAS No.: 2439-54-5 Molecular Formula: C9H21N Formula Weight: 143.27 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 68°/8mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00048927
Formel: C₉H₂₁N
MW: 143.27 g/mol
Siedepunkt: 68 °C (8 mmHg)
Dichte: 0.790
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048927
CAS-Nummer: 2439-54-5
EINECS: 219-462-1
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge