(1-Hydroxyethyl)ferrocen ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L19681.03 L19681.06
L19681.03EA 17.3 EUR InStock
L19681.03 L19681.06
(1-Hydroxyethyl)ferrocen ≥99%
1-Hydroxyethylferrocene
Purity: 99% CAS No.: 1277-49-2 Molecular Formula: C12H14FeO Formula Weight: 230.09 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00013752
Formel: C₁₂H₁₄FeO
Melting Pt: 77…79 °C
Flash-Pt: >100 °C (212 °F)
MDL Number: MFCD00013752
CAS-Nummer: 1277-49-2
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge